Merck
XXSPTFF02
Millipore
Pellicon® Single-Pass TFF Cassette Diverter Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
316L stainless steel housing
品質水準
テクニック
tangential flow filtration (TFF): suitable
アプリケーション
liquid formulation
詳細
The Pellicon Single-Pass TFF Cassette Diverter Plate is used to configure Pellicon 3 0.57 m², Pellicon 3 1.14 m² or Pellicon 2 0.5 m² cassettes for single-pass TFF operation.
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany