Merck
922056
Sigma-Aldrich
Straight channel chip (4 parallel channels)
Fluidic 145, PMMA
別名:
Microfluidic chip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥15,300
¥15,300
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥15,300
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NA.23
¥15,300
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
詳細
Microfludic chip x1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Straight channel chip (4 parallel channels), Fluidic 145, PMMA is the same dimensions of a microscope slide (75.5 mm x 25.5 mm x 1.5 mm). The channel distance from center to center is 4.5 mm according to the spacing of a 384-microtiter plate. The fluidic chips are available with Mini Luer interfaces that can be used with the respective counterpart. Alternatively, standard Luer interfaces are convenient. Channels can be orientated crosswise or lengthwise on the chip.
Chip Properties:
  • 4 parallel channels
  • Mini Luer Interface
  • Material: Poly(methyl methacrylate) (PMMA)
  • Slide Dimensions: 75.5 mm x 25.5 mm x 1.5 mm
  • Channel to channel distance: 4.5mm
  • Channel Dimensions: 50μm (width) x 50μm (depth) x 58.5mm (length)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Recent advances of controlled drug delivery usingmicrofluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)