詳細
The Viresolve® Pro Solution provides a comprehensive, flexible template solution for viral clearance within mAb and recombinant protein bioproduction. This proven viral clearance solution delivers the highest levels of retention assurance and productivity across a broad range of feed stream characteristics.
Viresolve Pro Magnus devices are typically used for filtration of mid to large scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2 offers a filtration area of 1.53 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Viresolve Pro Magnus devices are typically used for filtration of mid to large scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2 offers a filtration area of 1.53 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
法的情報
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。アクティブなフィルタ