スキップする
C7930
抗CD3, T細胞 ウサギ宿主抗体
whole antiserum
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.2 mL
カートの在庫状況を確認する
¥83,200
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
45
¥83,200
カートの在庫状況を確認する
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1011をお試しください
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen 20 kDa (bovine and swine)
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, canine, mouse, human, Psammomys (sand rat), sheep, feline, pig, chicken, bovine
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using enzyme pre-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections, western blot: 1:200 using mouse thymus extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
mouse ... Cd3e(12501)
rat ... Cd3e(315609)
General description
CD3は、すべてのヒトT細胞表面に発現する20 kDaの糖タンパク質です。CD3分子は、ヒト染色体11q23.3に位置する遺伝子でコードされています。CD3抗原は、胸腺リンパ球新生により発現します。この抗原は多くのT-CLLおよびTリンパ腫にも存在し、T-ALLの約70%にも存在します。
Immunogen
ヒトCD3ペプチド(CD3ε鎖のアミノ酸残基156-168)に相当する合成ペプチドとブタチログロブリンの結合体。カップリングは報告されている方法を改変して行っています。
Application
ウサギで産生された抗CD3 T細胞抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫ブロッティング
  • 免疫蛍光染色
  • 免疫組織染色
  • 免疫組織化学的分析
Biochem/physiol Actions
CD3は、抗原受容体結合後のシグナル伝達に関与するヒト細胞表面糖タンパク質複合体です。
この抗体は、CD3-ε鎖の細胞質ドメインの13アミノ酸からなるプロリンリッチなペプチド配列と反応します。この抗体は、通常の手順で酵素で事前消化しホルマリン固定したパラフィン包埋組織切片において、通常のT細胞、反応性T細胞、大半のヒト腫瘍性T細胞を検出します。この抗体は、Bouin溶液で固定しパラフィンに包埋したヒト組織とも反応します。′凍結切片およびスメアも、この抗体による染色に適しています。この抗体は、さまざまな動物種から採取したリンパ組織のT細胞領域と反応します。
Disclaimer
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、それ以外の目的(無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など)には使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0522SAB1403644SAB4700048
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
antibody form
whole antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using enzyme pre-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections, western blot: 1:200 using mouse thymus extract
technique(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
technique(s)
capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
species reactivity
rat, canine, mouse, human, Psammomys (sand rat), sheep, feline, pig, chicken, bovine
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
適用法令
C7930-.5ML: + C7930-BULK: + C7930-VAR: + C7930-.2ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)