Merck
UFC700308
Millipore
Centricon® Plus遠心式フィルター
MWCO 3 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
別名:
Centrifuge concentrator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
物質
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
特徴
holdup volume 75 μL
メーカー/製品名
Amicon® Ultra
Centricon®
パラメーター
15-70 mL sample volume
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
western blot: suitable
L
121 mm
直径
6 cm
ろ過面積
19 cm2
ポアサイズ
3 kDa MWCO
輸送温度
ambient
詳細
Centricon Plus-70遠心式フィルターは、15~70 mL容量の生物学的水溶液を迅速に処理するために設計された使い捨ての単回使用デバイスです。スウィンギングバケット遠心装置のみと互換性があります。Centricon Plus-70デバイスは、70 mLから最少350 μLまでのほとんどの溶液をたったの25分で濃縮できます(一部の溶液は若干時間がかかることがあります)。
•90%標準回収率
•50X~200X濃縮
•低ホールドアップ体積
•結合を最小限に抑えるポリプロピレン製ハウジング
•回転による乾燥を防止する急速停止
•すぐに使用可能。組み立て不要
用途:
•クロマトグラフィーカラム溶出液の濃縮と脱塩
•モノクローナル抗体の濃縮
•培養上清由来のタンパク質またはウイルスの濃縮
•組織ホモジネートおよび細胞ライセートの浄化
•バッファー交換またはダイアフィルトレーション
フィルタータイプ:限外ろ過
アプリケーション
3 kDaカットオフ、15 mL~70 mL容量
特徴および利点
最小の最終濃縮容量:350 µL
物理的形状
カラーコード:透明
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
大容量遠心式フィルターデバイスは、大容量の溶液からタンパク質を精製するための、攪拌式セル限外ろ過デバイスに代わるもう1つの便利なデバイスです。
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
このページでは、タンパク質サンプル調製に限外ろ過膜を使用することの原理と利点を考察しています。用途には溶媒交換、タンパク質サンプルの濃縮、サンプルの精製などが考えられます。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
質問
  1. What is the maximum volume that can be filled in a Centricon Plus-70?
    1 回答
    1. The Centricon Plus-70 is recommended to be filled to 65 mL. If filled to the absolute top, at 70 mL, extra care should be taken when putting the cap on by snapping it down carefully in a clockwise motion all around.