Merck
TETP02500
Millipore
Isoporeメンブレンフィルター
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
ポリカーボネートメンブレンフィルター、8.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
60 L/min-cm2-psi air flow rate
~875 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
25 mm
厚さ
18 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
5-20 % porosity
8.0 μm pore size
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチング加工されたスクリーンフィルターであり、メンブレン表面でサンプルを観察するすべての解析に推奨されます。Isoporeメンブレンは、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いた空気中汚染物質やその他の微粒子の分析において、明らかな利点があります。Isoporeメンブレンはポリカーボネートフィルムで構成され、表面が滑らかでガラス状であるため、サンプルをより明瞭に観察できます。このメンブレン独自の製造プロセスにより、正確な孔径と一貫した孔サイズが確保され、サンプルの正確なサイズ別分離が可能になります。タールおよび灰分の重量が低く一定であるため、マッチドウエイトフィルターは通常必要とされません。
特長・利点:
•メンブレン構造により表面に微粒子が保持されるため、計数と解析が容易になっています
•Isoporeメンブレンは染色されないため、バックグラウンド干渉が低くなっています
•非吸湿性で、迅速な乾燥が可能であり、サンプル分析時間が短縮されます
•透明度の高い素材ですので、透過光学顕微鏡で透明度を確認する必要がありません。褐色のメンブレンもあります
用途:
空気モニタリング、落射蛍光顕微鏡検査、走化性アッセイ
フィルターコード:TETP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
注意
オートクレーブ後には流速の低下が生じる可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.