スキップする
HTTP02500
Isoporeメンブレンフィルター
greener alternative
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
別名:
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.4 μm孔径
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチング加工されたスクリーンフィルターであり、メンブレン表面でサンプルを観察するすべての解析に推奨されます。Isoporeメンブレンは、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いた気中浮遊汚染物質やその他の微粒子の分析において、明らかな利点があります。Isoporeメンブレンはポリカーボネートフィルムで構成され、表面が滑らかでガラス状であるため、サンプルをより明瞭に観察できます。このメンブレン独自の製造プロセスにより、正確な孔径と一貫した孔サイズが確保され、サンプルの正確なサイズ別分離が可能になります。タールおよび灰分の重量が低く一定であるため、マッチドウエイトフィルターは通常必要とされません。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • 吸着性誘起ハロゲン化物(AOX)
  • 粒子モニタリング
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
Isopore メンブレンフィルターは、以下の用途で使用されています:
  • 器官型脳スライスの培養[1]
  • 器官型vibrosectionの培養[2]
  • ヘリカルナノモーター合成のための作用電極として[3]
Features and Benefits
  • メンブレン構造により表面に微粒子が保持されるため、計数と解析が容易になります。
  • Isoporeメンブレンは染色されないため、バックグラウンド干渉が低くなっています。
  • 非吸湿性で、迅速な乾燥が可能であり、サンプル分析時間が短縮されます。
  • 透明度の高い素材ですので、透過光学顕微鏡で透明度を確認する必要がありません。褐色のメンブレンもあります。
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HTTP01300HTTP03700HTTP09030
diam.
25 mm
diam.
13 mm
diam.
37 mm
diam.
90 mm
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility