Merck
TSTP02500
Millipore
ポリカーボネートメンブレンフィルター、3.0 μm孔径
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
Isoporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
25 mm
厚さ
22 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
マトリックス
Isopore
ポアサイズ
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
泡立ち点
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoporeメンブレンは、トラックエッチド(track-etched)スクリーンフィルターを備えたポリカーボネート製メンブレンであり、光学顕微鏡または電子顕微鏡を用いた空気汚染物質のより明確なサンプル観察および分析を可能にします。孔径が正確で、一貫しているため、サンプルの正確なサイズ分別が可能になっています。 Isoporeメンブレンフィルターは、走化性アッセイ、エピ蛍光顕微鏡検査、空気モニタリングに使用可能です。
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
Isoporeメンブレンフィルターは以下の用途に使用されています:
  • 紫外線(UV)照射試験のためのケラチノサイト単層の層形成
  • 電子顕微鏡検査のための遊走子培養液のろ過
  • 乳がん細胞株を用いたUV照射試験
特徴および利点
  • Isoporeメンブレンのメンブレン上への粒子の保持により、容易に計数分析が可能となります。
  • バックグラウンド干渉が低いことが示されています。
  • 非吸湿性であり、サンプル分析時間が短縮されます。
  • 半透明の材質。
  • 褐色の製品もあります。
注意
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
St Elmo Wilken et al.
mSystems, 6(1) (2021-02-18)
Anaerobic gut fungi in the phylum Neocallimastigomycota typically inhabit the digestive tracts of large mammalian herbivores, where they play an integral role in the decomposition of raw lignocellulose into its constitutive sugar monomers. However, quantitative tools to study their physiology
Randeep K Singh et al.
Oncotarget, 7(18), 26275-26292 (2016-03-31)
Nucleotide excision repair (NER) is a major mechanism for removal of DNA lesions induced by exposure to UV radiation in the epidermis. Recognition of damaged DNA sites is the initial step in their repair, and requires multiprotein complexes that contain
Sarah J Hill et al.
Molecular and cellular biology, 34(20), 3828-3842 (2014-08-06)
Sporadic basal-like cancers (BLCs) are a common subtype of breast cancer that share multiple biological properties with BRCA1-mutated breast tumors. Despite being BRCA1(+/+), sporadic BLCs are widely viewed as phenocopies of BRCA1-mutated breast cancers, because they are hypothesized to manifest