Merck
SX0143V
Supelco
シリカゲル
size 6-18 mesh , indicating
別名:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101527
EC Index Number:
231-545-4
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
granular
サイズ
6-18 mesh , indicating
blue
粒径
6-18 mesh (>=75%)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-18 Mesh Indicating
アナリシスノート
Color: Blue
Form: Granular
Mesh size (6-18): 75% min
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SX0143V-2:
SX0143V-3:
SX0143V-1:
試験成績書(COA)