Merck
SX0075
Supelco
Sand
Standard, washed and dried
別名:
Sand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Si
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101503
EC Index Number:
238-878-4
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
granular
不純物
≤0.2% HCl solubles
≤0.2% volatiles
beige
粒径
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.015%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Not intended for GC or LC Applications
アナリシスノート
Chloride (Cl): 0.015% max
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules
Soluble substances (in HCl): 0.2% max
Volatile substances: 0.2% max
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0075-30:
SX0075-3:
SX0075-1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2