アッセイ
≥99.995% trace metals basis
形状
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204358-20G:4548173930367
204358-BULK:
204358-100G:4548173930350
204358-VAR:
204358-5G:4548173930374
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.