Merck
SX0060
Supelco
Salicylic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OH)COOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-712-3
蒸気圧
<1 hPa ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystals
テクニック
tissue culture: suitable (plant)
強熱残分
≤0.01%
white
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
転移温度
flash point 157 °C
溶解性
2 g/L
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxIron (Fe)2ppm maxMelting point158.0-161.0°CResidue after ignition0.01% maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSulfate (SO4)0.003% max
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0060-1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6