Merck
SMP2A25NB6
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.2 µm(公称)、OptiScale® カプセル
filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 1.2/0.2 μm
別名:
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.2 m nominal NB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 25
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
bioburden reduction: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
W
1.21 in.
直径
3.1 cm (1.2 in.)
ろ過面積
3.5 cm2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
カートリッジコード
not applicable
詳細
デバイス構成:カプセル
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物の保持:細菌
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:タンパク質精製
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:OPTISCALE®-25のユーザーガイドの「設置と湿潤方法」セクションを参照してください
  • 保管について:OPTISCALE®-25のユーザーガイドを参照してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
滅菌方法
123°Cで60分間のオートクレーブサイクルを1回実施後もカプセルの完全性は維持されました。
試験を実施し、大量非経口投与に関するUSP<78>の要件を満たすデバイス。
アナリシスノート
この製品は試験済みであり、注射剤中の微粒子についてUSP試験に合格しています。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
関連コンテンツ
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.