Merck
SHGEA47FF3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, OptiScale® 47mm Capsule
Fittings 3/4 in. TC/TC, Autoclavable
別名:
Optiscale 47mm Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 3/4 in. TC/TC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)®SHC、オプティスケール(OptiScale)®カプセル, filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 0.5/0.2 μm
物質
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 47
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
L
7.4 cm (2.91 in.)
W
2.75 in.
カートリッジの長さ(公称)
2.91 in. (74 mm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
17.7 cm2
入口接続部直径
3/4 in.
出口接続部直径
3/4 in.
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
泡立ち点
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
詳細
デバイス構成:カプセル
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物の保持:細菌
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:タンパク質精製
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『OPTISCALE®-25』ユーザーガイドの「設置」と「ウェッティング」のセクションを参照してください
  • 保管について:『OPTISCALE®-25』ユーザーガイドを参照してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
滅菌法:
126 °Cで60分間のオートクレーブを3サイクル
アナリシスノート
≥100 mLの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
法的情報
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany