Merck
SGW9A47FF3
Millipore
Polysep II 2.0/1.2 µm nominal, OptiScale® Capsule
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 2.0/1.2 μm
別名:
Optiscale Capsule Polysep II 2.0/1.2 μm 3/4 in. TC/TC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PVDF vent cap
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polycarbonate
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 47
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
prefiltration: suitable
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
17.7 cm2
入口接続部直径
3/4 in.
出口接続部直径
3/4 in.
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Polysep II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カプセル
特徴および利点
Format: Double Layer
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
調製ノート
Sterilization Method
121 °C 60 分のオートクレーブ滅菌3回; インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥100 mL
法的情報
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SGW9A47FF3:
試験成績書(COA)