物質
PVDF vent cap
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polycarbonate
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 47
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
prefiltration: suitable
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
17.7 cm2
入口接続部直径
1/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2/0.1 μm nominal pore size
1.0/0.2/0.1 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
詳細
特徴および利点
その他情報
- 生物の保持:細菌
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:タンパク質精製
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用上の注意:OPTISCALE®-25のユーザーガイドの「設置と湿潤方法」セクションを参照してください
- 保管について:OPTISCALE®-25のユーザーガイドを参照してください
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
121 °Cで60分間のオートクレーブを3サイクル
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SGW1A47HH3:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
オーダーメイドのウイルスワクチン製造は、共同作業を通じてウイルス特有の課題に対処します。