SCT135
BioTracker 405 Blue ミトコンドリア色素
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
別名:
Live cell imaging probe, Live cell mitochondrial imaging probe
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
おすすめの製品
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
ミトコンドリアは、ほとんどの細胞に多数存在する小器官で、呼吸やエネルギー産生などの生化学的プロセスが行われています。代謝的に活性な細胞では、ミトコンドリアは、内膜と外膜との間のプロトン勾配を維持することによって膜電位を生成します。ミトコンドリア膜電位の損失は、アポトーシスと細胞の健康状態の悪化の特徴です。
BioTracker ミトコンドリア色素は、生細胞中のミトコンドリアを染色するための蛍光性染色剤です。色素は膜透過性で、ミトコンドリア膜に蓄積すると明るい蛍光を発します。細胞死時にミトコンドリアが脱分極すると染色性が失われるため、細胞の生存率をモニタリングが可能になります。
BioTracker 405 Blue ミトコンドリア色素は、青色 DAPI チャネルを使用して検出できます。
スペクトル特性
吸光度: 398 nm
発光:440 nm
BioTracker ミトコンドリア色素は、生細胞中のミトコンドリアを染色するための蛍光性染色剤です。色素は膜透過性で、ミトコンドリア膜に蓄積すると明るい蛍光を発します。細胞死時にミトコンドリアが脱分極すると染色性が失われるため、細胞の生存率をモニタリングが可能になります。
BioTracker 405 Blue ミトコンドリア色素は、青色 DAPI チャネルを使用して検出できます。
スペクトル特性
吸光度: 398 nm
発光:440 nm
アプリケーション
ミトコンドリアの膜を染色する生細胞イメージング用ミトコンドリア色素で、細胞の生存率、代謝活性、細胞全体の健康状態を検出するために使用されます。
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
生細胞色素
研究カテゴリー
細胞イメージング
細胞イメージング
品質
スペクトル特性
吸収: 398 nm
発光:440 nm
吸収: 398 nm
発光:440 nm
物理的形状
凍結乾燥品
保管および安定性
BioTracker 405 Blue ミトコンドリア色素は-20ºCで保存してください。遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT135:
試験成績書(COA)