主要文書
SCT090
Sigma-Aldrich
BioTracker 細菌 FtsZ 生細胞色素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 782.1
包装
pkg of 1 mg
メーカー/製品名
Millipore
保管条件
protect from light
成長モード
N/A
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
糸状菌温度感受性 Z(FtsZ)タンパク質は、抗菌薬の新しい標的を開発する上で有望な標的タンパク質です。 FtsZ は、ftsZ 遺伝子によってコードされるタンパク質で、細菌の細胞分裂の未来部位で環状に集合し、原核生物において最も多く保存されているタンパク質の一つです。 この生細胞プローブは、FtsZ 阻害剤の新規開発の一助となり、広範な細菌種における FtsZ 阻害のスクリーニングを実現します。 BioTracker 細菌 FtsZ 生細胞色素は、グラム陽性病原体 (Staphylococcus aureus、Enterococcus faecalis、Enterococcus faecium、Streptococcus pyogenes、Streptococcus agalactiae、Streptococcus pneumoniae)およびグラム陰性病原体(Escherichia coli、Klebsiella pneumoniae、Pseudomonas aeruginosa、Acinetobacter baumannii)の FtsZ タンパク質と結合する、BODIPY 抱合蛍光プローブです。 蛍光顕微鏡を用いた FtsZ の可視化が可能で、これらの標的病原体における非蛍光性 FtsZ 阻害剤のモニタリングおよび同定に使用することができます。 スペクトル特性励起: 488 nm発光: 510 nm参考文献:1.Ferrer-González, Edgar, et al. "Structure-Guided Design of a fluorescent probe for the Visualization of ftsZ in clinically important Gram-positive and Gram-negative Bacterial pathogens."Scientific reports 9.1 (2019): 1-16.
アプリケーション
HPLC により純度 ≥98% を確認。 HNMR、LC-MS、元素分析により同定。
特徴および利点
細菌中の FtsZ 検出用蛍光プローブ
物理的形状
凍結乾燥品赤色固体。
保管および安定性
-20℃ で、乾燥させ遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3