Merck
SCR012
Sigma-Aldrich
PluriStem 129/S6 マウス ES 細胞
The PluriStem 129S6 Murine ES cell line is derived from the widely used 129/S6/SvEv strain of mice (at 3.5 days p.c.) & is intended for injection into black or albino host blastocysts.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
PluriSTEM®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
PluriStem 129S6 マウス ES 細胞株は、広く使用されている 129/S6/SvEv 系統のマウス(3.5 日 p.c)に由来し、黒色またはアルビノの宿主胚盤胞への注入を目的としています。 この細胞株は、高度にキメラ化された 生殖系列能力を有するマウスの生産を特徴としています。 細胞は継代10回目で提供されます。
詳しい疾患試験および核型データについては、 http://www.chemicon.com/Product/ProductDataSheet.asp?ProductItem=SCR012 の 情報ライブラリツールバーから、SCR012 製品ページの技術情報をご覧ください。
系統:129/S6/SvEv
性別:オス
核型:40XY
細胞株の説明
胚性幹細胞
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
包装
2.5 x 106細胞/バイアル
物理的形状
細胞は、10% FCSと10% DMSOを添加した基礎培地に入れて凍結した状態で提供されます。
保管および安定性
バイアルは、受領後すぐに液体窒素に入れ、継代培養を行うまで保管してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
SCR012:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ting Li et al.
Oncotarget, 6(31), 31805-31819 (2015-09-18)
Activation of IκB kinase β (IKK-β) and nuclear factor (NF)-κB signaling contributes to cancer pathogenesis and inflammatory disease; therefore, the IKK-β-NF-κB signaling pathway is a potential therapeutic target. Current drug design strategies focus on blocking NF-κB signaling by binding to
Tao Deng et al.
Development, growth & differentiation, 49(7), 603-610 (2007-07-20)
The completely embryonic stem (ES) cell-derived mice (ES mice) produced by tetraploid embryo complementation provide us with a rapid and powerful approach for functional genome analysis. However, inbred ES cell lines often fail to generate ES mice. The genome of
Yang Gao et al.
Journal of neurochemistry, 134(2), 340-353 (2015-04-16)
Glutamate carboxypeptidase II (GCPII) is a transmembrane zinc metallopeptidase found mainly in the nervous system, prostate and small intestine. In the nervous system, glia-bound GCPII mediates the hydrolysis of the neurotransmitter N-acetylaspartylglutamate (NAAG) into glutamate and N-acetylaspartate. Inhibition of GCPII
Jianqiao Zhong et al.
BioMed research international, 2016, 6894743-6894743 (2016-09-17)
Bcl-2 and Nrf2 are critical factors in protecting cells against UVB-induced apoptosis. Hair-follicle-bulge stem cells could resist ionization through Bcl-2 upregulation. Skin-derived precursors (SKPs) dwelling on the bulge may be against UVB irradiation. Initially, SKPs were isolated and identified. Then
Ruilin Sun et al.
Nucleic acids research, 40(21), e166-e166 (2012-08-11)
Methods for generating loss-of-function mutations, such as conventional or conditional gene knockout, are widely used in deciphering gene function in vivo. By contrast, inducible and reversible regulation of endogenous gene expression has not been well established. Using a mouse model
プロトコル
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.