The labeling reactions for this kit were performed at pH 7.
¥78,400
おすすめの製品
詳細
- Temperatures ranging from 4 °C to 30 °C
- pH from 6.0 to 9.0
- NaCl concentrations from 50 to 500 mM.
Supportive calculator (Click here to download a calculator excel file): Will calculate the reagents needed according to your experimental needs.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
-
The gel for product #CS0008 suggests a similar activity of the kit at different pH values (6 - 9). However, in my hands, the reaction proceeds significantly faster at pH 8.3 compared to pH 6/7. Which conditions were used for the shown labeling reactions?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Is the BirA protein tagged in any way (ideally FLAG) in order to remove it from the reaction mixture?
1 回答-
The BirA ligase is not tagged. There is no suggested protocol for the removal of excess ligase. However, in the presence of ATP and biotin the reaction will run to completion. Any residual ligase will remain inert. The BirA ligase has a molecular weight of 33.5 kDa. Note that excess biotin is removed by dialysis. Please see the link below to review the kit Technical Bulletin:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/700/170/cs0008bul-ms.pdf役に立ちましたか?