詳細
EMD Milliporeのヒト ES/iPS 神経誘導培地は、多能性ヒト ES 細胞および iPS 細胞から増殖可能な神経前駆細胞を迅速に産生できるよう最適化され、無血清/化学的に定義された培地です。この培地は、低分子の神経誘導剤とサプリメントの両方を使用し、規定のプロトコルに基づいて、極めて高濃度の増殖可能な神経前駆細胞集団を産生します。 神経前駆細胞は、未分化ヒト ES/iPS 細胞を、従来のフィーダー培養および/またはフィーダーフリー培養で培養を開始してから 10 日後に産生され、3 ~ 5 継代以上継代することで、最低 20 倍に増殖させることができます。 通常、6 ウェルプレートに約 50 万個の多能性ヒト ES/iPS を含み、その 1 ウェルから 3 継代後に約 500 万~ 1,000 万個の神経前駆細胞を得ることができます。 得られた神経前駆細胞は多能性であり、さらに、目的に応じて特定の神経細胞サブタイプに分化させることができます。
構成
1) 神経誘導基底培地(パーツ番号 CS210991)。125 mL×1 本。2) 神経細胞補充液1(50X)(パーツ番号 CS210992)。2.5 mL×1 本。3) Neuro2 培地補助液(パーツ番号 SCM012-S)。1.25 mL×1 本。4) GSK3 および TGFbR 阻害剤カクテル(1000X)(パーツ番号 CS210983-150UL)。150 µL バイアル x 1本。5) AMPK 阻害剤(1000X)(パーツ番号 CS210995-60UL)。60 µL バイアル x 1本。
保管および安定性
-20°C で保存してください。試薬が適切に取り扱われ、保管された場合、受領日から 3 ヵ月またはボトルに記載された有効期限まで有効です。 以下に注意してください:添加したES/iPS 神経誘導培地は、2 ~ 8C で 4 週間まで保存することができます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。