安全性情報
SCC173
Sigma-Aldrich
MCA205マウス線維肉腫細胞株
Mouse
別名:
MCA-205, MCA 205
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
MCA205マウス線維肉腫細胞株, MCA205 mouse fibrosarcoma cell line is an excellent model for studying immune response to tumor cells and the development of targeted cancer immunotherapies.
由来生物
mouse
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
詳細
MCA-205は、免疫原性が弱い線維肉腫由来の細胞株であり、多くの試験で、養子免疫療法の重要な側面である腫瘍反応性Tリンパ球を誘導するために使用されています[1]。MCA-205細胞は、サイトカイン発現を誘導するための刺激因子として広く利用されています[2]。 MCA-205マウス線維肉腫細胞株は、腫瘍細胞に対する免疫応答を研究し、標的がん免疫療法の開発を支援するための優れたモデルです。
出典:
非GMOMCA-205は、C57BL/6マウスの3-メチルコラントレン誘発性線維肉腫に由来するものです。腫瘍を同系マウスの連続皮下移植によりin vivoで維持し、固形腫瘍から酵素消化により単細胞懸濁液を調製しました[3]。 これらの細胞からMCA-205細胞株を樹立し、in vitroで維持しました。
がん免疫療法は、がん治療に大きな進歩をもたらした急速に拡大しつつある分野です。腫瘍細胞と免疫系の相互作用を理解することは、効果的な免疫療法アプローチの開発にとってきわめて重要です。線維肉腫はまれではあるが悪性度の高い軟部肉腫であり、高頻度の腫瘍再発と放射線および化学療法に対する高度の抵抗性を特徴とします[4]
細胞株の説明
がん細胞
アプリケーション
MCA205マウス線維肉腫細胞株は、腫瘍細胞に対する免疫応答の研究および標的がん免疫療法の開発のための優れたモデルです。
本品は、製品データシートまたは分析証明書に詳述されている、その使用を規定する“限定使用契約”の条項に従い、研究を目的としてのみ販売されます。その他の使用に関する情報については、[email protected]をご覧ください。
研究のカテゴリー
がん
腫瘍学
品質
• 各バイアルには≥1X10⁶個の生存細胞が含まれています。
• 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのMouse Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
• 細胞は、マウス起源であること、およびラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEARパネルによる評価に従って検証されています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SCC173:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Klaire Yixin Fjæstad et al.
Oncogene, 41(9), 1364-1375 (2022-01-13)
The development of immune checkpoint inhibitors (ICI) marks an important breakthrough of cancer therapies in the past years. However, only a limited fraction of patients benefit from such treatments, prompting the search for immune modulating agents that can improve the
R J Barth et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 144(4), 1531-1537 (1990-02-15)
Tumor infiltrating lymphocytes (TIL) were cultured from multiple methylcholanthrene-induced sarcomas under four different conditions: either low-dose (10 U/ml) or high-dose (1000 U/ml) rIL-2 was used with Ag stimulation by irradiated autologous tumor and splenocytes starting either at day 1 or
T Chou et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 140(7), 2453-2461 (1988-04-01)
We have previously established an in vitro sensitization (IVS) procedure with which lymphocytes from tumor-bearing mice could be expanded and sensitized to acquire antitumor reactivity capable of mediating the regression of established pulmonary metastases from the weakly immunogenic MCA 105
H Kagamu et al.
Cancer research, 56(19), 4338-4342 (1996-10-01)
The ability to generate a large number of tumor-reactive T lymphocytes is the most critical requirement for adoptive immunotherapy. Our laboratory has previously demonstrated that cells from tumor-draining lymph nodes (LNs) are an excellent source of tumor-reactive T lymphocytes. After
Fabrizio Mattei et al.
iScience, 25(10), 105110-105110 (2022-10-04)
Trogocytosis is a cellular process whereby a cell acquires a membrane fragment from a donor cell in a contact-dependent manner allowing for the transfer of surface proteins with functional integrity. It is involved in various biological processes, including cell-cell communication