Merck
ATG001
Sigma-Aldrich
Raji CD19 Antigen Panel Cell Lines
human lymph (lymphoblast), lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥2,630,000
¥2,630,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥2,630,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.41
¥2,630,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Raji CD19 Antigen Panel Cell Lines,
由来生物
human lymph (lymphoblast)
成長モード
suspension
形態
lymphoblast
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
This product is a panel of three (3) genetically modified cell lines involving the CD19 gene. The panel consists of a CD19 knockout cell line (CD19-/-) as well as a CD19low and a CD19high expression cell line. The CD19-/- cell line was generated using CompoZr® Zinc Finger Nuclease technology, and the two CD19 expression cell lines were generated using MISSION® lentivirus. The CD19low and CD19high cell lines express CD19 at low and high levels relative to the CD19-/- cell line (CD19high > CD19low > CD19-/-) as measured via fluorescence-activated cell sorting (FACS). As a comparison, wild type Raji cells demonstrate CD19medium expression as measured via FACS.
The STR profile of these cell lines match that of its parental cell line - ECACC catalog number 85011429.
細胞株の説明
Established in 1963 from Burkitt′s lymphoma in an 11 year old male. Growth is in the form of single cells without attachment and as macroscopically visible clumps containing many hundreds of cells. Resistant to VSV. This cell line carries the latent Epstein-Barr Virus (EBV) genome and is positive for EBNA. Raji is sometimes referred to as a ′non-producer′; the EBV genome carries deletions attributed to preventing the formation of virus particles. Ethnicity: Black
特徴および利点
The Raji CD19 antigen panel cell lines feature CD19 expressed at varying levels (KO, low, and high). These cell lines enable researchers to screen and evaluate the binding and potency of CD19-targeted immunotherapies in a biologically-relevant cellular research model.
構成
ATG001A-1VL: Raji CD19 Knockout
ATG001B-1VL: Raji CD19 Low
ATG001C-1VL: Raji CD19 High
品質
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
法的情報
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)