RV1MAG-26K
MILLIPLEX® Rat Vascular Injury Magnetic Bead Panel 1 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Caveolin-1, CINC-1/GRO/KC, CTGF (Connective Tissue Growth Factor), IL-6, MCP-1, PAI-1 (total), TIMP-1, TNFα, VEGF.
別名:
Luminex® Rat Vascular Injury Panel, Millipore Rat Vascualr Injury Panel, Rat Vascular Injury Multiplex Assay
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 97-108%
intra-assay cv: <10%
standard curve range: 0.1-100 ng/mL
(CINC-1/GRO/KC, IL-6, MCP-1, PAI-1 (total))
standard curve range: 0.1-15 ng/mL
(VEGF)
standard curve range: 0.1-20 ng/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.2-150 ng/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 0.3-200 ng/mL
(CTGF)
standard curve range: 1.4-1,000 ng/mL
(Caveolin-1)
inter-assay cv: <10%
(All other analytes)
inter-assay cv: <15%
(CINC-1/GRO/KC, PAI-1 (total), TIMP-1, TNFα)
inter-assay cv: <20%
(Caveolin-1)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Rat Vascular Injury Bead Panel contains all the components necessary to measure the following 9 biomarkers in any combination using Luminex® xMAP® technology: Caveolin-1, CINC-1/GRO/KC, CTGF (Connective Tissue Growth Factor), IL-6, MCP-1, PAI-1 (total), TIMP-1, TNFα, VEGF. The kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, 2 quality controls and can measure up to 38 serum or plasma samples in duplicate.
Panel Type: Toxicity
特異性
アプリケーション
- Analytes: Caveolin-1, CINC-1/GRO/KC, CTGF (Connective Tissue Growth Factor), IL-6, MCP-1, PAI-1 (total), TIMP-1, TNF-α, VEGF
- Recommended Sample type: serum and plasma
- Recommended Sample dilution: 1:4 in kit Serum Matrix
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Toxicity
特徴および利点
包装
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Multiplex toxicity assays enable researchers to simultaneously measure multiple toxicity biomarkers of various organs to gain a better understanding of toxicity. Explore how MILLIPLEX® multiplex toxicity assays are advancing research on liver injury, kidney toxicity, genotoxicity, and more.
マルチプレックス毒性アッセイにより、さまざまな臓器の複数の毒性バイオマーカーを同時に測定することで、毒性の理解を深めることができます。MILLIPLEX®マルチプレックス毒性アッセイが、肝障害、腎毒性、遺伝毒性などに関する研究をどのように進展させるかについてご覧ください。