RMHMAG-84K
MILLIPLEX® Rat Metabolic Hormone Magnetic Bead Panel - Metabolism Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Amylin (Active), C-Peptide 2, Ghrelin (Active), GIP (Total), GLP-1 (Active), Glucagon, IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1, PP, PYY, TNF-α.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 103%
(Amylin (Active))
accuracy: 96%
(GLP-1 (Active))
accuracy: 96%
(IL-6)
accuracy: 96%
(MCP-1)
accuracy: 98%
(TNFα)
accuracy: 99%
(C-Peptide 2)
accuracy: 99%
(Insulin)
sensitivity: 1-62 pg/mL
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(Glucagon & TNFα)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(GIP (Total))
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(Amylin (Active) & GLP-1 (Active))
standard curve range: 69-50,000 pg/mL
(C-Peptide 2, IL-6, Insulin, Leptin & MCP-1)
standard curve range: 7-5,000 pg/mL
(Ghrelin (Active), PP & PYY (Total))
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
MILLIPLEX® Rat Metabolic Panel is a 13-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in tissue/cell lysate and culture supernatant samples and serum or plasma samples: Amylin (active), C-peptide 2, Active Ghrelin, GIP, GLP-1, Glucagon, IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1, PP, PYY, and TNFα. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Metabolism
特異性
No significant cross-reactivity with other hormones tested.
アプリケーション
- Analytes: Amylin (Active), C-Peptide 2, Ghrelin (Active), GIP (Total), GLP-1 (Active), Glucagon, IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1 (CCL2), Pancreatic Polypeptide (PP), PYY (Total), TNFα
- Recommended Sample Type: Rat serum, plasma, cell/tissue culture supernatants and lysates.
- NOTE: For specific analytes protease inhibitors should be added upon blood collection: DPPIV for GLP-1 (Active); Protease Inhibitor Cocktail for Amylin (Active); Aprotinin for Glucagon; Serine Protease Inhibitor for Ghrelin (Active)
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of neat serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution in an appropriate control medium.
- Assay Run Time: Overnight (18-20 hours) at 2-8°C
- Research Category: Metabolism
- Research Subcategory: Metabolic Disorders, Obesity, Endocrine
特徴および利点
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®マルチプレックス代謝アッセイなどのマルチプレックス・イムノアッセイは、メタボリックシンドローム研究に重要です。糖尿病や肥満など、関連するさまざまな病態の全体像を把握でき、時間とサンプル量を節約できるためです。