安全性情報
R03087
Sigma-Aldrich
Leishman Stain
別名:
Hematology Stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
EC Index Number:
200-659-6
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
品質水準
転移温度
flash point 11.1 °C
λmax
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
アプリケーション
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining blood smears to differentiate blood corpuscles, malarial parasites, trypanosomers, etc. Can be used as an alternative to Giemsa.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
52.0 °F
引火点(℃)
11.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R03087-76:
試験成績書(COA)