Merck
PX0170
Supelco
ペンタン
別名:
acs solvents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-692-4
bp:
35-36 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
2.48 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
不純物
≤0.01% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤30
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
転移温度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
密度
~0.63 g/cm3 at 20 °C
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Evaluation of selected solid adsorbents for passive sampling of atmospheric oil and natural gas non-methane hydrocarbons.: This study evaluates solid adsorbents for sampling atmospheric hydrocarbons, including pentane, providing insights into environmental monitoring techniques. (Helmig et al., 2022).
  • Online Liquid Chromatography-Raman Spectroscopy Using the Vertical Flow Method.: This study introduces an online method combining liquid chromatography and Raman spectroscopy for analyzing compounds like pentane, enhancing analytical capabilities in complex matrices. (Lo and Hiramatsu, 2020).
  • An eNose-based method performing drift correction for online VOC detection under dry and humid conditions.: This paper presents an electronic nose method with drift correction for detecting volatile organic compounds, including pentane, under varying environmental conditions. (Jaeschke et al., 2020).
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.01% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0170-30:
PX0170-901:
PX0170-1:
PX0170-3:
試験成績書(COA)