交差性
nonhuman primates
assay range
accuracy: 80-102%
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
inter-assay cv: <30%
(TNF-α)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
The MILLIPLEX® Non-Human Primate Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 38-Plex Premixed Magnetic Bead Panel is a 38-plex kit to be used for the simultaneous quantification of the following analytes in serum or plasma samples and tissue/cell lysate and culture supernatant samples: sCD137, CD40L, sFASL, G-CSF, GM-CSF, Granzyme A, Granzyme B, IFNα2, IFNγ, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, Perforin, RANTES, TGFα, TNFα, VEGF-A.
特異性
アプリケーション
- Analytes: sCD137, CD40L, sFASL, G-CSF, GM-CSF, Granzyme A, Granzyme B, IFNα2, IFNγ, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, Perforin, RANTES, TGFα, TNFα, VEGF-A
- Recommended Sample type: Serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant samples
- Recommended Sample dilution: Neat plasma or serum. Tissue culture supernatant may require a dilution with an appropriate control medium prior to assay. RANTES requires a 1:100 dilution of plasma/serum samples.
NOTE: RANTES cannot be plexed with other cytokines in this panel due to a required 1:100 dilution of plasma/serum samples. This premixed panel comes with a RANTES bead, so please plan your samples accordingly.
- Note: The serum/plasma samples of some non-human primate species may require up to 1:100 dilution in Assay Buffer for IL-8.
- Assay Run Time: Overnight or two-hour primary incubation. For best results, an overnight incubation is recommended
- Research Category: Inflammation & Immunology
- Research Sub Category: Obesity, Metabolic Disorders, Inflammation & Autoimmune Mechanisms
特徴および利点
保管および安定性
- Recommended storage for kit components is 2 - 8°C.
- For long-term storage, freeze reconstituted standards and controls at -20°C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
- DO NOT FREEZE Antibody-Immobilized Beads, Detection Antibody, and Streptavidin-Phycoerythrin.
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX霊長類サイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルAを用いて、最も多くの霊長類の免疫因子を1枚の96ウェルプレートでプロファイルが可能。
Multiplex like never before with the MILLIPLEX® Non-Human Primate Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A that offers researchers the ability to profile the largest selection of immune factors available for non-human primates on one 96-well plate.