Merck
PMEF-CFX
Sigma-Aldrich
EmbryoMax®初代マウス胎児線維芽細胞
PMEF, Strain CF1, Irradiated, Passage 3
別名:
CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, Irradiated MEFs, MEF Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells, Irradiated MEFS, Mouse Feeder Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
EmbryoMaxシリーズのPMEF細胞は、時間のかかる支持細胞の単離と調製の必要性をなくすことによって、ES細胞培養のための便利なソリューションを研究者に提供します。多くの胚性幹細胞培養プロトコルは、初代マウス胚線維芽細胞(PMEF)の使用を必要とします。これらのプロトコルでは、ES細胞は一般にPMEF支持細胞の単分子層で培養されます。 支持細胞は、幹細胞培養において2つの重要な役割を果たします。それは、複数の重要な成長因子を培地に分泌して多能性の維持を補助することと、ES細胞が増殖するための細胞マトリックスを供給することです。
この PMEF 細胞は、13 日目の CF-1 マウス胚から単離され、照射処理により有糸分裂を不活性化したものです。 ゼラチンコート(カタログ番号 ES-006-B) した培養容器に直接プレーティングすることができます。 細胞は継代 3 回目です。 5-6 x 106 細胞は、以下の組織培養容器上で適切な密度のフィーダー層を形成します:
• 6 x 60mm ディッシュ
• 2 x T75 フラスコ
• 2 x 6 ウェルプレート
PMEF細胞の詳しいプロトコルおよび培地処方については、マウス胚性幹細胞培養マニュアルをご参照ください。
細胞株の説明
初代マウス胚線維芽細胞
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
包装
5~6x106 ea
保管および安定性
バイアルは液体窒素の気相中で保存してください。
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PMEF-CFX:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Megan Bowers et al.
Cell stem cell, 27(1), 98-109 (2020-05-11)
Altered neural stem/progenitor cell (NSPC) activity and neurodevelopmental defects are linked to intellectual disability. However, it remains unclear whether altered metabolism, a key regulator of NSPC activity, disrupts human neurogenesis and potentially contributes to cognitive defects. We investigated links between
資料
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.