Merck
PD20047S5
Millipore
ペトリパッド付きシャーレ
Petri dish with Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (600 units), For microbial analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
品質水準
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Petri-Pad
包装
pkg of (600 units)
テクニック
sterile filtration: suitable
直径
47 mm
clear
入力
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type beverage(s)
アプリケーション
bioburden testing
(Beverages, Water)
適合性
Membrane filtration
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
吸収性ペトリパッド付きシャーレ(47 mm)は、メンブレンろ過で捕捉された微生物を培養するための単回使用のプラスチック製使い捨て器具です。本製品は、酵母・糸状菌計数から総数計数、および大腸菌などの特定の微生物の検出や計数まで、私たちの2 mLアンプル培地製品群と組み合わせて使用できます。ペトリパッドの吸収容量は1.8~2.2 mLです。
アプリケーション
ペトリパッド付きシャーレを用いて、メンブレンろ過で47 mmフィルターに捕捉された微生物を培養できます。飲料や水のバイオバーデン試験に適しています。
法的情報
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー