Merck
Z722642
AlumaSeal® CS Films for cold storage
size 50 μm, formulated aluminum foil sealing films, sterile
別名:
Al plate seal, aluminium plate seal, storage plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
aluminum film
無菌性
sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100 ea One zippered bag of 50
メーカー/製品名
Excel Scientific FCS-25
テクニック
PCR: suitable
cryopreservation: suitable
L
132.6 mm
W × L
8.15 cm × 13.26 cm
W
81.5 mm
サイズ
50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AlumaSeal CSシーリングフィルムは、-80°Cまでの冷却貯蔵に耐える接着剤が付いた、アルミニウム箔シーリングフィルムの専用開発品です。AlumaSealグループのその他のシーリングフィルムとは異なり、AlumaSeal CSシーリングフィルムはPCRや熱サイクルにはお勧めしません。穴が開いていない1つのエンドタブにより、適用が簡単になります。丸まるのを防ぐため、プレート上に置いたまま、タブを持ってシーリングフィルム本体からライナーを引き剥がすだけです。寸法:82.6 x 132.6 mm(9.5 mmのエンドタブ1つを含む)。推奨温度範囲:-80~+130°C。AlumaSeal CSシーリングフィルムは、DNase、RNase、および核酸不含を証明済みです。
包装
Sterile product is packaged in tamperevident zippered bags of 25, two bags per box.
法的情報
AlumaSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.