Merck
P3C010C01
Millipore
Pellicon® 3カセット、Ultracel® メンブレン付き
filtration area 0.11 m2, NMWCO 10 kDa
別名:
Pellicon® 3カセット、Ultracel 10 kDaメンブレン付き、Cスクリーン、0.11 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 18 mL (in feed channel)
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
2.3 cm (0.90 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
ろ過面積
0.11 m2
膜面積
0.11 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel® (Membrane)
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
pH
2-13
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pellicon® 3フィルトレーションデバイスは、現在の高力価の治療用抗体ならびに操作圧や温度が高く苛性洗浄剤が使用される厳しい条件のろ過プロセスに最適な最先端の高性能カセットです。’
Ultracel®メンブレンを備えるPellicon® 3カセットは、治療用タンパク質(モノクローナル抗体など)や組換え・非組換えタンパク質のろ過のために設計されています。
このP3C010C01 Pellicon® 3 ウルトラフィルトレーションデバイスは、ポアサイズが10 kDa NMWCO、ろ過面積が0.11 m2、PLCGCメンブレン使用、寸法が0.8 cm(高さ) x 5.6 cm(幅)x 20.6 cm(長さ)です。
特徴および利点
  • 頑丈 & 確実 – さらに厳しくなった現在のろ過プロセスに最適
  • 高性能 – 卓越した分解能、収率、背圧抵抗を発揮
  • 最適な産物回収 – 実績のあるメンブレンテクノロジーを利用
  • ボイドフリーテクノロジー – 最先端のメンブレンが実質的にあらゆる分離に対応
  • 無欠陥、高い接着性 – Ultracel®は微小孔性の基材上に形成された複合膜を使用
  • 自動製造 – 無敵の性能、一貫性、信頼性を実現
  • 簡単な設置 & 手入れ – シンプルな設置とメンテナンス
その他情報
これらの製品は、医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
アナリシスノート
重量分析抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3C010C01:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Mallory C Kiefer et al.
mSphere, 5(2) (2020-04-03)
Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is a major diarrheal pathogen in children in low- to middle-income countries. Previous studies have identified heat-stable enterotoxin (ST)-producing ETEC as one of the major diarrhea-causing pathogens in children younger than five years. In this study