Merck
P3C005C00
Millipore
Pellicon® 3カセット、Ultracel® メンブレン付き
filtration area 88 cm2, NMWCO 5 kDa
別名:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 5kDa Membrane, C Screen, 88 cm2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 3.6 mL (in feed channel)
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
ろ過面積
88 cm2
膜面積
88 cm2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
マトリックス
Ultracel® (Membrane)
ポアサイズ
5 kDa NMWCO
pH
2-13
輸送温度
ambient
詳細
ペリコン(Pellicon)® 3フィルトレーションデバイスは、先進の高性能カセットで、ろ過プロセスの操作圧や温度、苛性洗浄に関する要件が益々厳しくなっている今日’において、高力価の治療抗体用に最適です。
ウルトラセル® メンブレン搭載ペリコン(Pellicon)® 3カセットは、(モノクローナル抗体などの)治療用タンパク質および組換え/非組換えタンパク質のろ過のための設計です。
このP3C005C00ペリコン(Pellicon)® 3ウルトラフィルトレーションデバイスは、孔径5 kDa NMWCO、ろ過面積88 cm2、PLCCCメンブレン、および寸法3.8 cm(高さ)x 17.8 cm(幅)x 20.6 cm(奥行)を特徴としています。
特徴および利点
  • 頑丈&で安心 – 今日のろ過プロセスの要件に最適
  • 高性能 – 高解像度、高収率、優れた背圧耐性
  • 最適な回収率 – 定評のあるメンブレン技術
  • ボイドフリー技術 – 最先端のメンブレンが困難な分離にも対応
  • 欠陥のない優れた接着力 – ウルトラセル® は微細孔基材の上に乗せた複合膜を使用
  • オートメーション化された製造 – 優れた性能、一貫性と信頼性
  • 設置&とケアが容易 – シンプルな設置とメンテナンス
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
アナリシスノート
重量分析の抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3C005C00:
試験成績書(COA)