This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
おすすめの製品
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
詳細
11.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
L
127.7 mm
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
65 μm
ポアサイズ
11.0 μm pore size
6 % porosity
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ナイロンフィルターは広範囲の溶媒に適合します。2種類のフィルターをご用意しています:1)孔径0.20~1.2 µmのナイロン製メンブレンフィルター、2)メッシュ開口部5~180 µmの織布ネットフィルター。
私たちの5 µm織布ナイロン製ネットフィルター(NY054700)は、自動車業界で清浄度分析に一般に使用されています。
特長・利点:
•幅広い孔径をご用意
•強い溶媒に対する耐性
用途:
粒子の除去と清澄化;溶媒ろ過;粒子分析;ペイントモニタリング;自動車の清浄度分析
私たちの5 µm織布ナイロン製ネットフィルター(NY054700)は、自動車業界で清浄度分析に一般に使用されています。
特長・利点:
•幅広い孔径をご用意
•強い溶媒に対する耐性
用途:
粒子の除去と清澄化;溶媒ろ過;粒子分析;ペイントモニタリング;自動車の清浄度分析
フィルターコード:NY11
フィルタータイプ:ネットフィルター
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
- 藻類と細胞の回収
- 粒子分析
- 大型粒子状物質のろ過
- C. elegans とゼブラフィッシュにおける毒性・薬物スクリーニング
- 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
- 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング