NSRULER11000
NSRULER-11000
1 of 10
Millipore
1.46001
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
P2PLBCC05
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module PLBC C 0.5 m2
Sigma-Aldrich
Z315001
Hirschmann® pipetus®
H6648
ハンクス平衡塩類 溶液
C6295
細胞凍結培地-DMSO, 血清不含 (1×)
C2874
CryoStor®細胞凍結保存培地
DDAC00010
Direct Detect® Assay-free Cards
L4146
レプチン ヒト
1.46004
1.46379
トリプシン大豆ブイヨンすぐに使えるボトル
PVC
NovaSeptum®
325 mm ± 1
30.0 mm ± 1.0
30 μm ± 1
sterile sampling
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 1000 mL
Fluid Management
Sterile and Aseptic Sampling Solutions
製品番号
ロット番号・バッチ番号