Merck
NAU0005L30EP5
Millipore
Mobius®、シルバー、2D Assembly エンドポート型バッグ
5L Standard PureFlex
別名:
Mobius®、シルバー、5 LスタンダードPureFlex エンドポート付きバッグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PureFlex film (with hanger and support rod)
品質水準
製品種目
EMPROVE® Single Use
Mobius®
パラメーター
5 L sample volume
L
37.6 cm (14.8 in.)
W
33.2 cm (13.1 in.)
フィッティング
female Luer outlet fitting (with cap)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
プラチナ硬化シリコーン、内径3/8インチ x 外径5/8インチ、長さ18インチ、NovaSeal テクノロジー使用
C-Flex 374チューブ、内径3/8インチ x 外径5/8インチ、長さ18インチ
プラチナ硬化シリコーン、内径1/4インチ x 外径1/2インチ、長さ18インチ
ピンチクランプ
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。