安全性情報
MVHAWGS24
Millipore
Microfil S, 100mL, Mixed Cellulose Esters 0.45µm white gridded, sterile
Drinking water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Microfil®
パラメーター
100 mL sample volume
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type food(s)
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type cosmetics
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
輸送温度
ambient
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MVHAWGS24:
試験成績書(COA)