Merck
MVHVWPS24
Millipore
Microfil S, 100mL PVDF 0.45µm white plain, sterile
Drinking water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
PVDF (hydrophilic)
plain filter
polypropylene
white filter
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Microfil®
パラメーター
100 mL sample volume
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type wine
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany