Merck
MX0214
Sigma-Aldrich
D-マンニトール
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
マンニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-711-8
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder
white
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
溶解性
213 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールの甘味物質です。甘味阻害試験に用いられます。
アナリシスノート
ColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxLoss on drying (105°C)0.05% maxReducing sugarsTo pass testResidue after ignition0.01% maxSpecific rotation [a]25/D+23.3-+24.3°Titrable acid0.0008meq/g max
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MX0214-1:
MX0214-3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4