Merck
MSPV01FS1
Millipore
Viresolve® Podプレフィルター
Prefiltration before parvovirus removal
別名:
Pod Viresolve Prefilter, 0.11 m 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Viresolve®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
20-40 L process volume
テクニック
protein purification: suitable
ろ過面積
0.11 m2
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
フィッティング
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:Pod型
アプリケーション
パルボウイルス除去前の予備ろ過
調製ノート
滅菌法:
123 °Cで60分間のオートクレーブを3サイクル
法的情報
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13