Merck
MCR40054H1
Millipore
Millistak+® Podデプスフィルター
CR40, cellulose (with active carbon), filtration area 0.054 m², Lab Scale
別名:
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.054 m2 surface area, 1/pack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Millistak+® Podデプスフィルター, CR40, cellulose (with active carbon), filtration area 0.054 m2, hydrophilic
物質
cellulose (with active carbon)
polypropylene
品質水準
詳細
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
ろ過面積
0.054 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
全有機炭素(TOC)残留物
1300-1700 ppb
入力
sample type liquid
導電率
4.36 – 4.57 μS/cm
フィルターグレード
CR40
輸送温度
ambient
詳細
製品水、ポストオートクレーブ(123 ℃、60 分 1 サイクル)および培地表面積(ft²)当たり 10 リットル(100L/m²)の純水フラッシュ
アプリケーション
活性炭は非常に汎用性の高い加工助剤であり、幅広い分子量の臭気成分や色素に対して高い親和性と吸着能を発揮します。
規格
フィルターグレード:CR40
調製ノート
滅菌方法
123 °Cで60分間のオートクレーブ2サイクル後に完全性は維持されていました。
アナリシスノート
全有機体炭素(TOC)残留:オートクレーブ(123°Cで60分間を1サイクル)および媒体表面積ft&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;(100 L/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;)あたり10リットルの純水フラッシング後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany