MIX1000BRKT4
1 of 10
Millipore
MCGL10S03
Durapore® 0.22 µm、Millidisk®カートリッジ
CVGL75S01
Durapore® 0.22 µm、カートリッジ
MPHL20CL3
Durapore® 0.45 µm、Millipak®カプセル
MCGBL4S03
Millidisk® バリアフィルター、0.22 µm、親水性/疎水性
MCGL20S03
Milli-Q
MDI02ADAP
Milli-DI® 0.2 μmフィルターアダプター
SYNGL32
Synthware™ Nylon cap with PTFE faced silicone liner
KTGRA05FF1
Aervent® 0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
Z232351
Caps for Duran® laboratory bottles
Z741415
SB-12 L Shaking Water Bath
316L stainless steel
100
55 cm (21.65 in.)
21 cm (8.25 in.)
Bioprocessing Systems
Buffer & Media Prep
Pharma & Biopharma Manufacturing
Single-Use Mixers
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード