Merck
MIGSWG100
Millipore
Microfil®ファネルS-Pak付き®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
別名:
メンブレンろ過システム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with S-Pak®
パラメーター
100 mL sample volume
テクニック
sterile filtration: suitable
フィルタ直径
47 mm
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
入力
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Microfilろ過システムは、日常的な微生物試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。すぐに使用できる超薄型100 mL Microfilファネルは、孔径0.22 μmの白色格子入りSパックフィルターシステム付きで、各検査後の洗浄と滅菌が不要のため、装置の取り扱いを簡単かつ効率的に行って細菌を捕捉できます。Microfilファネルのプッシュフィットデザインにより、クランプやO-リングを使わずにマニフォールドサポートにしっかりとシールできます。従来のフィルターホルダーとは異なり、メンブレン/ファネルインターフェースの密封が不完全であることがなくなり、生物の均一な回収が行えます。滑らかな疎水性ファネル表面がサンプル残留物や微生物をはじいて、確実にサンプル中の微生物が膜上に収集され、ファネル壁で失われないようになっています。
漏出のない操作と均一な微生物の回収が確実に行え、ピンセットを用いてメンブレンを簡単に移動でき、誤ってろ過領域に触れることがないようになっているMicrofilファネルおよびフィルター。
アプリケーション
これらのフィルターは臨床、化粧品、環境、食品と飲料、工業QC、および医薬品産業で使用されています。メンブランフィルター法によるビール、ボトル入りの水、サイダー、スポーツドリンク、およびワインの微生物分析に使用できます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MIGSWG100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.