戻る
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
Products
製品区分
funnels (13)
ブランド
Millipore (13)
機構・機関
直径(mm)
適合性
疎水性
アプリケーション
色
孔径(µm)
無菌性
滅菌方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-13 of 13
比較する
製品番号
詳細
価格
MIHAWG100
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
表示
価格を表示
MIHAWG250
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
表示
価格を表示
MIHVWP100
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
100 mL Funnel volume with S-Pak PVDF membrane, 0.45 μm pore size, 47 mm diameter, white plain filter
表示
価格を表示
MIHABG250
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
表示
価格を表示
MIRAWG250
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast or mold in difficult-to-filter sample
表示
価格を表示
MIHABG100
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
表示
価格を表示
MIGSWG250
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, for water, beverage, and pharmaceutical application.
表示
価格を表示
MIGSWG100
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
表示
価格を表示
MIAABG100
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, To detect yeast and mold
表示
価格を表示
MIAAWG100
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast and mold
表示
価格を表示
MIHCWG100
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
表示
価格を表示
MIRAWG100
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast or mold in difficult-to-filter samples
表示
価格を表示
MIHCWG250
Microfil
®
ファネルS-Pak付き
®
,
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter