MHWP037A0
1 of 10
Millipore
HAWP04700
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
MAWP037P0
液体汚染モニター、37 mm、混合セルロースエステル、0.8 µm、白色、パッド付き
YT30142HW
Hazardous Waste Filtration System, 142 mm
MAWP025A0
エアロゾルモニター、ポリスチレン25 mm、混合セルロースエステル、0.8 µm、白色、パッド付き
MAWP037PM
液体汚染モニター、 37 mm、0.8 µm、白色、マッチ-w、パッド付き
M000037A0
空の37 mmモニターカセット、リングおよびプラグ付き
YT30090HW
Millipore ZHE Hazardous Waste System
MAWP037AM
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.8 µm, white, match-w with pad
UFC9010
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
GSWP04700
MCEメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
cellulose membranemixed cellulose esters (MCE) membraneplain filterpolystyrene white filter
100
non-sterile
37 mm
9 cm2
0.45 μm pore size
female Luer inlet slip female Luer outlet slip
environmental
ambient
エアーモニタリング装置・チューブ
分析サンプル前処理
Warning
Flam. Sol. 2
11 - Combustible Solids
WGK 2
MHWP037A0:
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
製品番号
ロット番号・バッチ番号