Merck
MHA000P2N
Millipore
Wallersteinニュートリエントブロス
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for bacteria, for molds, for yeasts
別名:
WLニュートリエントブロス、WLNB、Wallerstein Laboratoryニュートリエントブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
slightly opalescent green-blue
入力
sample type bottled water
sample type beer
sample type sport drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beverage(s)
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
bacteria
molds
yeasts
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Wallerstein Nutrient Brothは、主に飲料業界の低pH環境で増殖する酵母、カビ、細菌の分離と培養にお勧めです。培地に含まれる酵母エキスは、微量元素、ビタミン、およびアミノ酸の供給源です。ペプトンは、窒素、アミノ酸、および炭素を供給します。デキストロースは炭水化物の供給源です。リン酸一カリウムは培地を中和します。塩化カリウム、塩化カルシウム、および塩化鉄は必須イオンであり、浸透圧バランスの維持に有用です。硫酸マグネシウムおよび硫酸マンガンは二価カチオンの供給源です。ブロモクレゾールグリーンはpH指示薬です。好気的条件下で培養したWLニュートリエント培地プレートは、主に酵母コロニー、酢酸菌、フラボバクテリウム属、プロテウス、および好熱性細菌の増殖を可能にし、嫌気的条件下で培養した場合は乳酸菌およびペジオコックスの増殖を可能にします。細菌コロニーは、無色から白色を呈し、肌合いはなめらかまたはざらついています。酵母は、大型のクリーム色から白色のコロニーとして現れます。
アプリケーション
Wallerstein Nutrient Brothは、醸造中に接触する材料の検査や、酵母と細菌の種々雑多な微生物叢を含む工業的発酵に使用されます。ワイン、ビール、およびその他の発酵産物に含まれる細菌、酵母およびカビを検出するために、飲料業界で使用されます。
特徴および利点
  • すぐに使用できる液体アンプル培地は、時間、設備、そして訓練を受けた人員が不足していることが多い微生物検査機関において、多くの問題を解決します。
  • ガラス製アンプルの取扱いを不要とし、バルク包装された培地に関連する廃棄や腐敗を回避する、簡便な単回試験用2 mLプラスチック製アンプルをご用意しています。
規格
インキュベーション時間:48~72時間
インキュベーション温度:細菌の場合は35 °C ± 2、酵母およびカビの場合は30 °C ± 2
アナリシスノート
QC生物
L. fermentum(ATCC 9338)
S. cerevisiae(ATCC 9763)
ターゲット微生物:乳酸菌、酵母およびカビ
細菌コロニーは、無色から白色を呈し、肌合いはなめらかまたはざらついています。酵母はクリーム状を呈する、大きな白色コロニーです。
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MHA000P2N:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Paper read at American Society of Brewing Chemists Meeting
Green SR and Gray PP
Wallerstein Laboratories Communications, 12, 353-353 (1950)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins, 12, 353-353 (1985)