MGAMMAG-300E
MILLIPLEX® Mouse IgE Single Plex Magnetic Bead Kit - Isotyping Multiplex Assay
Isotyping Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple immunoglobulin E (IgE) in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
mouse
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 82%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.8-3500 ng/mL
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Single Plex
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Mouse IgE Single Plex Magnetic Bead Kit is a single plex kit to be used to measure levels of IgE in only 2 μL of mouse urine, serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant samples.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Immune Response
特異性
アプリケーション
- Analyte: IgE
- Recommended Sample type: Serum, plasma, tissue/cell lysates and tissue culture supernatant
- Recommended Sample dilution: 1:200 dilution for plasma or serum. Tissue/ cell culture supernatants are diluted to approximately 1μg/mL
- Assay Run Time: One day
- Research Category: Immunology and Inflammation, Isotyping
包装
保管および安定性
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources.