スキップする
P1406
プロテインA–アガロース
lyophilized powder
別名:
Protein A resin
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥41,900
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥125,000
1.5 g
カートの在庫状況を確認する
¥149,000
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥457,000
この商品について
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized powder
¥41,900
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
~2 mg per mL
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
−20°C
Application
Protein A-agarose is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, and protein A, G and L resins. Protein A-agarose has been used to study the effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy as well as to study multiple sclerosis and gastric cancer. Protein A–Agarose has been used as an immobilized biosensor. It has also been used for immunoprecipitation.
Physical form
ラクト-スで安定化した凍結乾燥粉末です。
Preparation Note
膨潤率:1 gを膨潤すると3~6 mLになります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P7700P2545P1925
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
aqueous suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino
matrix attachment
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under プロテインA–アガロース
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)