It measures all three isoforms (288, 300, and 315).
おすすめの製品
交差性
mouse
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 84-106%
standard curve range: 137-100,000 pg/mL
(CD40L)
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(Endocan-1)
standard curve range: 274-200,000 pg/mL
(Follistatin)
standard curve range: 34-25,000 pg/mL
(CXCL16, Oncostatin M)
standard curve range: 4-3,000 pg/mL
(PIGF-2)
standard curve range: 686-500,000 pg/mL
(LIGHT, Troponin I)
standard curve range: 69-50,000 pg/mL
(Troponin T)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
factors.
MILLIPLEX® Mouse CVD Panel 2 is a 9 plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in serum, plasma, or tissue culture samples: sCD40L, CXCL16, Endocan-1, Follistatin, LIGHT, Oncostatin M, PlGF-2, Troponin I and Troponin T. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cardiovascular
特異性
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes in this panel.
アプリケーション
- Analytes: sCD40L, CXCL16, Endocan-1 (ESM-1), Follistatin, LIGHT, Oncostatin M (OSM), , Placental Growth Factor 2 (PIGF-2), Troponin I (TnI), Troponin T (TnT)
- Recommended Sample Type: Mouse serum, plasma, or cell/tissue culture supernatants or lysates
- Recommended Sample Dilution: 10 μL per well of undiluted serum or plasma; cell/tissue culture supernatants may require dilution in appropriate control medium
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C
- Research Category: Cardiovascular Disease
- Research Subcategory: Metabolism
特徴および利点
包装
構成
Mouse CVD Panel 2 Quality Control 1, 1 vial, lyophilized
Mouse CVD Panel 2 Quality Control 2, 1 vial, lyophilized
Serum Matrix (0.08% Sodium Azide), 1 vial, lyophilized
Assay Buffer, 1 bottle, 30 mL
Bead Diluent, 1 bottle, 4 mL
Wash Buffer, 10X (0.05% Proclin), 2 bottles, 30 mL ea
Mouse CVD Panel 2 Detection Antibodies, 1 bottle, 5.5 mL
Streptavidin-Phycoerythrin, 1 bottle, 5.5 mL
Mixing Bottle, 1 bottle
Sample Plate, 96 well format, 1 plate
2 Foil Plate Sealers
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
MILLIPLEX®マルチプレックス代謝アッセイなどのマルチプレックス・イムノアッセイは、メタボリックシンドローム研究に重要です。糖尿病や肥満など、関連するさまざまな病態の全体像を把握でき、時間とサンプル量を節約できるためです。