安全性情報
MABX2014
Sigma-Aldrich
Anti-HCG (Alpha-subunit) Combo Antibody, (10mg) KC
from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
アイソタイプ
IgG1
詳細
Human chorionic gonadotropin (HcG) is 237 amino acid glycoprotein that is released by the pacenta after implantation of an embryo. HcG is commonly used in diagnostics to detect pregnancy and depending on the sensitivityof the test, elevated levels of HcG can be detected in the Urine or Serum from as early as 3 weeks.
ELISA and Lateral Flow Immunoassay.
免疫原
HCG Alpha subunit
物理的形状
Format: Purified
その他情報
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABX2014-10KC:
MABX2014-1KC:
試験成績書(COA)